Print…
1-Butyl-3-methylimidazoliumhexafluorophosphate ≥98.0% (por HPLC, azoto total)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 1-Butyl-3-methyl-1H-imidazol-3-ium hexafluorophosphate(V), 1-(But-1-yl)-3-methyl-1H-imidazol-3-ium hexafluorophosphate
B2320-25G B2320-5G
TCIAB2320-25GEA 77 EUR
TCIAB2320-25G TCIAB2320-5G
1-Butyl-3-methylimidazoliumhexafluorophosphate ≥98.0% (por HPLC, azoto total)
1-Butyl-3-methylimidazoliumhexafluorophosphate
Fórmula: C₈H₁₅F₆N₂P
Ponto de ebulição: ? 200 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: ∼6 °C
Densidade: 1,38 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: ≥ 110 °C
Número MDL : MFCD03093295
Número CAS: 174501-64-5
Merck Index: 14,01581
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a83f49974a470bb21566bd00833f3861823901ab&vid=a83f49974a470bb21566bd00833f3861823901ab&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %