Print…
1-Butyl-2,3-dimethylimidazoliumhexafluorophosphate ≥97.0% (por azoto total e análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 1-Butyl-2,3-dimethyl-1H-imidazol-3-ium hexafluorophosphate(V)
B2474-25G B2474-5G
TCIAB2474-25GEA 267 EUR
TCIAB2474-25G TCIAB2474-5G
1-Butyl-2,3-dimethylimidazoliumhexafluorophosphate ≥97.0% (por azoto total e análise de titulação)
1-Butyl-2,3-dimethylimidazoliumhexafluorophosphate
Fórmula: C₉H₁₇F₆N₂P
Número MDL : MFCD03790877
Número CAS: 227617-70-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d512a8ee24d126ef9510edeec0346ac1f2aea1c8&vid=132e54ee66e5108101bfbb590286e3d4701a9c7c&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %
Purity (Ion exchange titration) min. 97.0 %
Melting point 36.0 to 42.0 deg-C