Print…
1-Butyl-2,3-dimethylimidazolium chloride ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 1-Butyl-2,3-dimethyl-3-imidazolium chloride
B2473-25G B2473-5G
TCIAB2473-25GEA 113 EUR
TCIAB2473-25G TCIAB2473-5G
1-Butyl-2,3-dimethylimidazolium chloride ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
1-Butyl-2,3-dimethylimidazolium chloride
Fórmula: C₉H₁₇ClN₂
Número MDL : MFCD03093291
Número CAS: 98892-75-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b96e991a036ebe2b44386594364bacebad5dd3f1&vid=b96e991a036ebe2b44386594364bacebad5dd3f1&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 98.0 to 102.0 deg-C