Print…
2-Bromo-4-fluoro-1-iodobenzene ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 3-Bromo-1-fluoro-4-iodobenzene, 2-Bromo-4-fluoroiodobenzene, 1-Bromo-5-fluoro-2-iodobenzene
B3098-1G B3098-5G
TCIAB3098-1GEA 22 EUR
TCIAB3098-1G TCIAB3098-5G
2-Bromo-4-fluoro-1-iodobenzene ≥98.0% (por GC)
2-Bromo-4-fluoro-1-iodobenzene
Fórmula: C₆H₃BrFI
Número MDL : MFCD00142868
Número CAS: 202865-73-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ffdf9bced96bc4712d18c01fd69f04dd88634d39&vid=ffdf9bced96bc4712d18c01fd69f04dd88634d39&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %