Print…
4-Bromo-2-fluorobiphenyl ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
B2028-25G B2028-250G B2028-5G
TCIAB2028-25GEA 233 EUR
TCIAB2028-25G TCIAB2028-250G TCIAB2028-5G
4-Bromo-2-fluorobiphenyl ≥99.0% (por GC)
4-Bromo-2-fluorobiphenyl
Fórmula: C₁₂H₈BrF
Ponto de ebulição: 299 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 38,5 °C
Densidade: 1,4 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00051716
Número CAS: 41604-19-7
EINECS: 255-453-9
UN: 3152
ADR: 9,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fd5af3f6afe6a5d4c73084fa658686d505f75e5b&vid=fd5af3f6afe6a5d4c73084fa658686d505f75e5b&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to lump
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 39.0 to 43.0 deg-C