Print…
4-Bromo-2-chloro-1-iodobenzene ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 1-Bromo-3-chloro-4-iodobenzene
B3030-25G B3030-5G
TCIAB3030-25GEA 143 EUR
TCIAB3030-25G TCIAB3030-5G
4-Bromo-2-chloro-1-iodobenzene ≥97.0% (por GC)
4-Bromo-2-chloro-1-iodobenzene
Fórmula: C₆H₃BrClI
Ponto de ebulição: 104°C
Número MDL : MFCD00079709
Número CAS: 31928-47-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=df3a8e9dadd560b5acb5c515254c696832351d30&vid=df3a8e9dadd560b5acb5c515254c696832351d30&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to lump
Purity (GC) min. 97.0 %