Print…
1-Aminopyridinium iodide ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 1-Aminopyridinium Iodide, 1-Aminopyridine hydroiodide, 1-Aminopyridine HI
A0629-25G A0629-5G
TCIAA0629-25GEA 167 EUR
TCIAA0629-25G TCIAA0629-5G
1-Aminopyridinium iodide ≥98.0% (por análise titulométrica)
1-Aminopyridinium iodide
Fórmula: C₅H₇IN₂
Peso Molecular: 222.03 g/mol
Número MDL : MFCD00051893
Número CAS: 6295-87-0
EINECS: 228-566-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1dbacadaeb07d1a0c571cde19ff622d26253ff1d&vid=1dbacadaeb07d1a0c571cde19ff622d26253ff1d&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency