Print…
4,4'-Oxidianilina ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Eter p-aminofenílico
O0088-25G O0088-500G
TCIAO0088-25GEA 16 EUR
TCIAO0088-25G TCIAO0088-500G
4,4'-Oxidianilina ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
4,4'-Oxidianilina
Fórmula: C₁₂H₁₂N₂O
Peso Molecular: 200.24 g/mol
Ponto de ebulição: 389
Ponto de Fusão: 184
Ponto de Inflamação: 218
Número MDL : MFCD00007863
Número CAS: 101-80-4
EINECS: 202-977-0
UN: 3077
ADR: 9 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b2e40e265467e1b142b1e2ed3fd2a325a852ccc4&vid=b2e40e265467e1b142b1e2ed3fd2a325a852ccc4&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystaline
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 190.0 to 194.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency