Print…
2-(4-Aminophenyl)ethanol ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
A0394-25G A0394-100G
TCIAA0394-25GEA 66 EUR
TCIAA0394-25G TCIAA0394-100G
2-(4-Aminophenyl)ethanol ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
2-(4-Aminophenyl)ethanol
Fórmula: C₈H₁₁NO
Ponto de ebulição: 255°C
Ponto de Fusão: 108 °C
Número MDL : MFCD00007922
Número CAS: 104-10-9
EINECS: 203-174-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=92d5a4180fdb311289185de1de1e8f4b47cd04e9&vid=92d5a4180fdb311289185de1de1e8f4b47cd04e9&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 107.0 to 110.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency