Print…
1-Amino-3-methoxypropane ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
M0127-25ML M0127-500ML
TCIAM0127-25MLEA 17 EUR
TCIAM0127-25ML TCIAM0127-500ML
1-Amino-3-methoxypropane ≥99.0% (por GC)
1-Amino-3-methoxypropane
Fórmula: C₄H₁₁NO
Ponto de ebulição: 116°C
Ponto de Fusão: < –70 °C
Densidade: 0,8737 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 32°C
Número MDL : MFCD00014831
Número CAS: 5332-73-0
EINECS: 226-241-3
UN: 2734
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=36382e1e67ae1ac9e149d5cd87759ded06aac358&vid=36382e1e67ae1ac9e149d5cd87759ded06aac358&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %