Print…
3-Fluoro-p-anisidine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 3-Fluoro-4-anisidine, 3-Fluoro-4-methoxyaniline, 4-Amino-2-fluoroanisole
F0648-25G F0648-5G
TCIAF0648-25GEA 192 EUR
TCIAF0648-25G TCIAF0648-5G
3-Fluoro-p-anisidine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
3-Fluoro-p-anisidine
Fórmula: C₇H₈FNO
Ponto de ebulição: 135°C
Número MDL : MFCD00075040
Número CAS: 366-99-4
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=95cdf8fb9bbe4aa2ec3580911b0c8c2166477a02&vid=95cdf8fb9bbe4aa2ec3580911b0c8c2166477a02&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 80.0 to 84.0 deg-C