Print…
2-Nitro-4-(trifluoromethoxy)aniline ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
N0841-25G N0841-5G
TCIAN0841-25GEA 78 EUR
TCIAN0841-25G TCIAN0841-5G
2-Nitro-4-(trifluoromethoxy)aniline ≥98.0% (por GC)
2-Nitro-4-(trifluoromethoxy)aniline
Fórmula: C₇H₅F₃N₂O₃
Número MDL : MFCD00042326
Número CAS: 2267-23-4
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c40c59ba789363a4e6f235799111259b9b7eebf2&vid=c40c59ba789363a4e6f235799111259b9b7eebf2&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 61.0 to 65.0 deg-C