Print…
6-Metoxi-m-toluidina ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: p-Cresidina
M0115-25G M0115-500G
TCIAM0115-25GEA 18 EUR
TCIAM0115-25G TCIAM0115-500G
6-Metoxi-m-toluidina ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
6-Metoxi-m-toluidina
Fórmula: C₈H₁₁NO
Ponto de ebulição: 235°C
Ponto de Fusão: 55,5 °C
Densidade: 1 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00007815
Número CAS: 120-71-8
EINECS: 204-419-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=48205ce1615e67a46a0378902fd8ede9e9da7ff9&vid=48205ce1615e67a46a0378902fd8ede9e9da7ff9&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 51.0 to 54.0 deg-C