Print…
N-Phenyl-o-phenylenediamine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: N-(2-Aminophenyl)aniline, 2-Aminodiphenylamine, N1-Phenylbenzene-1,2-diamine
A2129-25G A2129-5G
TCIAA2129-25GEA 103 EUR
TCIAA2129-25G TCIAA2129-5G
N-Phenyl-o-phenylenediamine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
N-Phenyl-o-phenylenediamine
Fórmula: C₁₂H₁₂N₂
Ponto de ebulição: 108°C
Ponto de Fusão: 77…80 °C
Densidade: 1,234 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00007685
Número CAS: 534-85-0
EINECS: 208-606-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ea9f97fcd827bbdbf9f4e3daed4ac471112e2247&vid=ea9f97fcd827bbdbf9f4e3daed4ac471112e2247&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 78.0 to 82.0 deg-C