Print…
Methyl-10-undecenoate ≥96.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Undecenylic acid methyl ester, 10-Undecenoic acid methyl ester, Methyl undec-10-enoate, Undec-10-enoic acid emthyl ester
U0036-25ML U0036-500ML U0036-100ML
TCIAU0036-25MLEA 16 EUR
TCIAU0036-25ML TCIAU0036-500ML TCIAU0036-100ML
Methyl-10-undecenoate ≥96.0% (por GC)
Methyl-10-undecenoate
Fórmula: C₁₂H₂₂O₂
Peso Molecular: 198.31 g/mol
Ponto de ebulição: 248°C
Ponto de Fusão: -27.5
Ponto de Inflamação: 122°C
Número MDL : MFCD00016689
Número CAS: 111-81-9
EINECS: 203-910-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d674a28b1403e1e3afa4de79720960d30414d094&vid=d674a28b1403e1e3afa4de79720960d30414d094&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %