Print…
Ethyl-10-undecenoate ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
E0771-250G E0771-25G
TCIAE0771-250GEA 143 EUR
TCIAE0771-250G TCIAE0771-25G
Ethyl-10-undecenoate ≥97.0% (por GC)
Ethyl-10-undecenoate
Fórmula: C₁₃H₂₄O₂
Ponto de ebulição: 259°C
Ponto de Fusão: –38°C
Densidade: 0,879 g/cm³ (25 °C)
Número MDL : MFCD00009220
Número CAS: 692-86-4
EINECS: 211-734-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b28b4f239ceed279624fdefbcca1cab9fdb8b836&vid=b28b4f239ceed279624fdefbcca1cab9fdb8b836&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %