Print…
Undec-10-enoyl chloride ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 10-Undecenoyl chloride, 10-Undecenoylchloride
U0008-250ML U0008-25ML
TCIAU0008-250MLEA 236 EUR
TCIAU0008-250ML TCIAU0008-25ML
Undec-10-enoyl chloride ≥98.0% (por análise titulométrica)
Undec-10-enoyl chloride
Fórmula: C₁₁H₁₉ClO
Peso Molecular: 202.72 g/mol
Ponto de ebulição: 93°C
Ponto de Inflamação: 93°C
Número MDL : MFCD00000772
Número CAS: 38460-95-6
EINECS: 253-951-0
UN: 3265
ADR: 8 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=61718ba67929bd94f184c956ec79ecc48b8828a7&vid=61718ba67929bd94f184c956ec79ecc48b8828a7&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %