Print…
Ethyl hydrogen adipate ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Adipic acid monoethyl ester, Adipic acid ethyl ester, 6-Ethoxy-6-oxohexanoic acid, 1,6-Hexanedioic acid monoethyl ester, Monoethyl adipate, 1,6-Hexanedioic acid ethyl ester
A1223-25G A1223-500G
TCIAA1223-25GEA 32 EUR
TCIAA1223-25G TCIAA1223-500G
Ethyl hydrogen adipate ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
Ethyl hydrogen adipate
Fórmula: C₈H₁₄O₄
Ponto de ebulição: 286 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 27,4 °C
Densidade: 1,0622 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00004419
Número CAS: 626-86-8
EINECS: 210-966-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=64b360bb6f286f0aef487a7e624b6352e4604697&vid=64b360bb6f286f0aef487a7e624b6352e4604697&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %