Print…
1,6-Bis(dimethylamino)hexane ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: N,N,N',N'-Tetramethylhexamethylenediamine, N,N,N',N'-Tetramethyl-1,6-diaminohexane, N1,N1,N6,N6-Tetramethylhexane-1,6-diamine, N,N,N',N'-Tetramethyl-1,6-hexanediamine
T0537-25ML T0537-500ML
TCIAT0537-25MLEA 16 EUR
TCIAT0537-25ML TCIAT0537-500ML
1,6-Bis(dimethylamino)hexane ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
1,6-Bis(dimethylamino)hexane
Fórmula: C₁₀H₂₄N₂
Peso Molecular: 172.31 g/mol
Ponto de ebulição: 210°C
Ponto de Fusão: -46
Ponto de Inflamação: 75°C
Número MDL : MFCD00008339
Número CAS: 111-18-2
EINECS: 203-842-9
UN: 2922
ADR: 8 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5e2b578d0ac95c9e5ac94fb142f34244df6c0c81&vid=5e2b578d0ac95c9e5ac94fb142f34244df6c0c81&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %