Print…
p-Fenilenodiamina, dicloridrato ≥99.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 1,4-Diaminobenzene dihydrochloride, 1,4-Phenylenediammonium dichloride, 1,4-Phenylenediamine dihydrochloride, Benzene-1,4-diamine dihydrochloride
P0152-500G P0152-25G
TCIAP0152-500GEA 168 EUR
TCIAP0152-500G TCIAP0152-25G
p-Fenilenodiamina, dicloridrato ≥99.0% (por HPLC, análise de titulação)
p-Fenilenodiamina, dicloridrato
Fórmula: C₆H₁₀Cl₂N₂
Ponto de Fusão: 275 °C
Densidade: Min, 1 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00013002
Número CAS: 624-18-0
EINECS: 210-834-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,07285
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b750d5b331ff6b7e9e84ded97490beecb0e2814c&vid=b750d5b331ff6b7e9e84ded97490beecb0e2814c&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Solubility in Water almost transparency