Print…
2,5-Dichloro-p-phenylenediamine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2,5-Dichlorobenzene-1,4-diamine, 1,4-Diamino-2,5-dichlorobenzene, 2,5-Dichloro-1,4-phenylenediamine
D1873-250G D1873-25G
TCIAD1873-250GEA 227 EUR
TCIAD1873-250G TCIAD1873-25G
2,5-Dichloro-p-phenylenediamine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
2,5-Dichloro-p-phenylenediamine
Fórmula: C₆H₆Cl₂N₂
Número MDL : MFCD00007902
Número CAS: 20103-09-7
EINECS: 243-512-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8c34d052187196f0937256c19d016534bb6d0c5d&vid=8c34d052187196f0937256c19d016534bb6d0c5d&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 164.0 to 168.0 deg-C