Print…
N,N'-Difenil-p-fenilenodiamina 95,0 Titrimetric
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: DPPD, N,N′-Diphenyl-1,4-phenylenediamine, N,N'-Diphenyl-1,4-phenylenediamine
D0609-500G D0609-25G D0609-100G
TCIAD0609-500GEA 409 EUR
TCIAD0609-500G TCIAD0609-25G TCIAD0609-100G
N,N'-Difenil-p-fenilenodiamina 95,0 Titrimetric
N,N'-Difenil-p-fenilenodiamina
Fórmula: C₁₈H₁₆N₂
Peso Molecular: 260.34 g/mol
Ponto de ebulição: 250°C
Número MDL : MFCD00003015
Número CAS: 74-31-7
EINECS: 200-806-4
Merck Index: 14,03329
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e37197a67a0aecf0b4b2454d329042a116595963&vid=e37197a67a0aecf0b4b2454d329042a116595963&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Gray to Brown powder to lump
Purity (GC) min. 90.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %