Print…
α,α,α',α'-Tetrafluoro-p-xylene ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: α,α,β,β-Tetrafluoro-p-xylene, 1,4-Bis(difluoromethyl)benzene
T1774-25G T1774-5G
TCIAT1774-25GEA 257 EUR
TCIAT1774-25G TCIAT1774-5G
α,α,α',α'-Tetrafluoro-p-xylene ≥98.0% (por GC)
α,α,α',α'-Tetrafluoro-p-xylene
Fórmula: C₈H₆F₄
Peso Molecular: 178.13 g/mol
Ponto de ebulição: 70°C
Número MDL : MFCD01320708
Número CAS: 369-54-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=40eed41d475c2aba90e821f57e9ee5b86cb073a5&vid=40eed41d475c2aba90e821f57e9ee5b86cb073a5&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %