Print…
Succinato dissódico hexahidratado ≥95.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Sodium succinate hexahydrate, Succinic acid disodium hexahydrate, 1,4-Butanedioic acid disodium salt hexahydrate, Sodium Succinate, Hexahydrate, Sodium succinate dibasic hexahydrate, Disodium succinate hexahydrate, Succinic acid disodium salt hexahydrate
S0105-25G S0105-500G
TCIAS0105-25GEA 18 EUR
TCIAS0105-25G TCIAS0105-500G
Succinato dissódico hexahidratado ≥95.0% (por análise titulométrica)
Succinato dissódico hexahidratado
Fórmula: NaOOCCH₂CH₂COONa·6H₂O
Peso Molecular: 270.14 g/mol
Ponto de Fusão: 300
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149117
Número CAS: 6106-21-4
EINECS: 205-778-7
Merck Index: 14,08679
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0e2bd23508be53bfca204674aea2fd2cfea16837&vid=0e2bd23508be53bfca204674aea2fd2cfea16837&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
Solubility in Water almost transparency
Drying loss 37.0 to 41.0 %