Print…
2,6-Dicloro-4-nitroanisole ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
D2872-1G D2872-5G
TCIAD2872-1GEA 44 EUR
TCIAD2872-1G TCIAD2872-5G
2,6-Dicloro-4-nitroanisole ≥98.0% (por GC)
2,6-Dicloro-4-nitroanisole
Fórmula: C₇H₅Cl₂NO₃
Ponto de Fusão: 102 °C
Número MDL : MFCD00061129
Número CAS: 17742-69-7
EINECS: 403-350-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0475ba3a14a0f12662660bcfe6cfbe2926bec830&vid=0475ba3a14a0f12662660bcfe6cfbe2926bec830&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 97.0 to 103.0 deg-C