Print…
3,5-Dibromoanisole ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 1,3-Dibromo-5-methoxybenzene
D3364-25G D3364-5G
TCIAD3364-25GEA 126 EUR
TCIAD3364-25G TCIAD3364-5G
3,5-Dibromoanisole ≥98.0% (por GC)
3,5-Dibromoanisole
Fórmula: C₇H₆Br₂O
Ponto de ebulição: 261°C
Número MDL : MFCD02258848
Número CAS: 74137-36-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=27e1963e65434cdf217175032fd2c7619a8cb7c3&vid=27e1963e65434cdf217175032fd2c7619a8cb7c3&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 37.0 to 41.0 deg-C