Print…
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenol ≥96.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-3,5-xylenol
B1869-25G B1869-5G
TCIAB1869-25GEA 198 EUR
TCIAB1869-25G TCIAB1869-5G
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenol ≥96.0% (por GC)
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenol
Fórmula: C₈H₄F₆O
Ponto de ebulição: 88°C
Ponto de Fusão: 21 °C
Densidade: 1,51 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00000386
Número CAS: 349-58-6
EINECS: 206-488-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=89b8822ec15da2f3a8d936be224e617907d13afd&vid=89b8822ec15da2f3a8d936be224e617907d13afd&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %