Print…
1,3-Diacetylbenzene ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Benzene-1,3-bis(acetyl)
D2617-5G D2617-1G
TCIAD2617-5GEA 48 EUR
TCIAD2617-5G TCIAD2617-1G
1,3-Diacetylbenzene ≥98.0% (por GC)
1,3-Diacetylbenzene
Fórmula: C₁₀H₁₀O₂
Peso Molecular: 162.19 g/mol
Ponto de ebulição: 280
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00008740
Número CAS: 6781-42-6
EINECS: 229-842-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ba9a44edb7a662672dd5c7a88bf4ead3a0489470&vid=ba9a44edb7a662672dd5c7a88bf4ead3a0489470&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White or Colorless to Light orange to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %