Print…
1,3-Bis(dimethylamino)butane ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
T0524-25ML T0524-500ML
TCIAT0524-25MLEA 50 EUR
TCIAT0524-25ML TCIAT0524-500ML
1,3-Bis(dimethylamino)butane ≥98.0% (por GC)
1,3-Bis(dimethylamino)butane
Fórmula: C₈H₂₀N₂
Ponto de ebulição: 169°C
Densidade: 0,8022 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 41°C
Número MDL : MFCD00025678
Número CAS: 97-84-7
EINECS: 202-610-4
UN: 2733
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0f1dd34983ad0dedb6145d24cb144fc74d23ec8d&vid=0f1dd34983ad0dedb6145d24cb144fc74d23ec8d&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %