Print…
Isophthalaldehyde ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: m-Phthalaldehyde, Isophthaldicarboxaldehyde, Isophthaldialdehyde
I0153-25G I0153-250G
TCIAI0153-25GEA 31 EUR
TCIAI0153-25G TCIAI0153-250G
Isophthalaldehyde ≥98.0% (por GC)
Isophthalaldehyde
Fórmula: C₈H₆O₂
Ponto de ebulição: 136°C
Ponto de Fusão: 89…91 °C
Número MDL : MFCD00003372
Número CAS: 626-19-7
EINECS: 210-935-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d52fdc705d07e69e4865a1ffc856d3004de7abf7&vid=d52fdc705d07e69e4865a1ffc856d3004de7abf7&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 88.0 to 92.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency