Print…
4,5-Dichloro-o-phenylenediamine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 4,5-Dichloro-1,2-phenylenediamine, 1,2-Diamino-4,5-dichlorobenzene, 4,5-Dichlorobenzene-1,2-diamine
D2307-5G D2307-25G
TCIAD2307-5GEA 51 EUR
TCIAD2307-5G TCIAD2307-25G
4,5-Dichloro-o-phenylenediamine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
4,5-Dichloro-o-phenylenediamine
Fórmula: C₆H₆Cl₂N₂
Ponto de ebulição: 305 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 163 °C
Número MDL : MFCD00007723
Número CAS: 5348-42-5
EINECS: 226-305-0
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=37b0b65393d4a1548fad0ecfc3da7c0ac20d2a3f&vid=37b0b65393d4a1548fad0ecfc3da7c0ac20d2a3f&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %