Print…
1,2-Bis(dimethylsilyl)benzene ≥94.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 1,2-Phenylenebis(dimethylsilane)
B1699-5ML B1699-1ML
TCIAB1699-5MLEA 176 EUR
TCIAB1699-5ML TCIAB1699-1ML
1,2-Bis(dimethylsilyl)benzene ≥94.0% (por GC)
1,2-Bis(dimethylsilyl)benzene
Fórmula: C₁₀H₁₈Si₂
Peso Molecular: 194.42 g/mol
Ponto de ebulição: 128°C
Ponto de Inflamação: 70°C
Número MDL : MFCD00142462
Número CAS: 17985-72-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=adfc44cb3b1ad8ab33e459adebeef4cbabcc38bf&vid=adfc44cb3b1ad8ab33e459adebeef4cbabcc38bf&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 94.0 %