Print…
ω-Chloro-2,4-difluoroacetophenone ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
C2030-25G C2030-5G
TCIAC2030-25GEA 87 EUR
TCIAC2030-25G TCIAC2030-5G
ω-Chloro-2,4-difluoroacetophenone ≥98.0% (por GC)
ω-Chloro-2,4-difluoroacetophenone
Fórmula: C₈H₅ClF₂O
Ponto de ebulição: 233 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 47…48 °C
Número MDL : MFCD00013252
Número CAS: 51336-94-8
UN: 3261
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=05d0cdccdb3cf0cb1763d30fa57ca5d5bcb029b0&vid=05d0cdccdb3cf0cb1763d30fa57ca5d5bcb029b0&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 48.0 to 52.0 deg-C