5-Fluoro-2-methylbenzyl bromide ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
|
Perigo
|
Sinônimos:
2-(Bromomethyl)-4-fluoro-1-methylbenzene
F0748-1G
F0748-5G
TCIAF0748-1GEA
65
EUR
TCIAF0748-1G
TCIAF0748-5G
5-Fluoro-2-methylbenzyl bromide ≥97.0% (por GC)
5-Fluoro-2-methylbenzyl bromide
Fórmula:
C₈H₈BrF Peso Molecular: 203.05 g/mol |
Número MDL :
MFCD01631528 Número CAS: 261951-71-7 UN: 3265 ADR: 8 II |
|
Appearance | Light orange to Yellow to Green clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |