Print…
N-(Bromomethyl)phthalimide ≥96.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2-(Bromomethyl)isoindoline-1,3-dione
P1192-25G P1192-5G
TCIAP1192-25GEA 68 EUR
TCIAP1192-25G TCIAP1192-5G
N-(Bromomethyl)phthalimide ≥96.0% (por análise titulométrica)
N-(Bromomethyl)phthalimide
Fórmula: C₉H₆BrNO₂
Peso Molecular: 240.06 g/mol
Ponto de ebulição: 410
Número MDL : MFCD00005897
Número CAS: 5332-26-3
EINECS: 226-239-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=91e46f64a6d92595e9d5f63830e7ba15e7d233c7&vid=91e46f64a6d92595e9d5f63830e7ba15e7d233c7&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 93.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 96.0 %
Melting point 147.0 to 153.0 deg-C