Print…
3,5-Dimethoxybenzylamine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
D4025-25G D4025-5G
TCIAD4025-25GEA 262 EUR
TCIAD4025-25G TCIAD4025-5G
3,5-Dimethoxybenzylamine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
3,5-Dimethoxybenzylamine
Fórmula: C₉H₁₃NO₂
Ponto de ebulição: 96°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00052813
Número CAS: 34967-24-3
UN: 3259
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=54511551efd75c11eea2910d7b46fc1f03a4bbe9&vid=54511551efd75c11eea2910d7b46fc1f03a4bbe9&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %