Print…
2,4-Dimethoxybenzylamine ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 1-(2,4-Dimethoxyphenyl)methanamine, (2,4-Dimethoxyphenyl)methanamine
D3494-25G D3494-5G
TCIAD3494-25GEA 92 EUR
TCIAD3494-25G TCIAD3494-5G
2,4-Dimethoxybenzylamine ≥98.0% (por análise titulométrica)
2,4-Dimethoxybenzylamine
Fórmula: C₉H₁₃NO₂
Peso Molecular: 167,21
Ponto de ebulição: 143°C
Número MDL : MFCD00052393
Número CAS: 20781-20-8
UN: 2735
ADR: 8 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=80c6680f1c553ef84b0c0307f172408e280a1f2a&vid=80c6680f1c553ef84b0c0307f172408e280a1f2a&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %