Print…
2-(Trifluoromethyl)benzylamine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: (2-(Trifluoromethyl)phenyl)methanamine
T2315-25G T2315-5G
TCIAT2315-25GEA 189 EUR
TCIAT2315-25G TCIAT2315-5G
2-(Trifluoromethyl)benzylamine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
2-(Trifluoromethyl)benzylamine
Fórmula: C₈H₈F₃N
Peso Molecular: 175.15 g/mol
Ponto de ebulição: 110°C
Ponto de Inflamação: 69°C
Número MDL : MFCD00010297
Número CAS: 3048-01-9
EINECS: 221-258-2
UN: 2735
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=70a64351b8cbaae8de2e074332d973e96ac14578&vid=70a64351b8cbaae8de2e074332d973e96ac14578&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %