Print…
N-(3-Bromopropyl)phthalimide ≥98.0% (por HPLC, nitrogênio total)
Fornecedor: TCI
B1328-25G B1328-500G
TCIAB1328-25GEA 50 EUR
TCIAB1328-25G TCIAB1328-500G
N-(3-Bromopropyl)phthalimide ≥98.0% (por HPLC, nitrogênio total)
N-(3-Bromopropyl)phthalimide
Fórmula: C₁₁H₁₀BrNO₂
Ponto de ebulição: 433 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 70…73 °C
Número MDL : MFCD00005904
Número CAS: 5460-29-7
EINECS: 226-738-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e38065f30dd45d0a1a9c9c015ee04721b73d2c10&vid=e38065f30dd45d0a1a9c9c015ee04721b73d2c10&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 72.0 to 75.0 deg-C
Solubility in Methanol within almost transparency