Print…
Benzyltrimethylsilane ≥96.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
B1856-25ML B1856-5ML
TCIAB1856-25MLEA 100 EUR
TCIAB1856-25ML TCIAB1856-5ML
Benzyltrimethylsilane ≥96.0% (por GC)
Benzyltrimethylsilane
Fórmula: C₁₀H₁₆Si
Peso Molecular: 164.32 g/mol
Ponto de ebulição: 191°C
Densidade: 0.872
Ponto de Inflamação: 62°C
Número MDL : MFCD00039796
Número CAS: 770-09-2
EINECS: 212-218-5
UN: 1993
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=252101a5cb1c4c5848f1ecbd0f58207621f69b7b&vid=252101a5cb1c4c5848f1ecbd0f58207621f69b7b&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %