Print…
Benzyltrimethylammonium bromide ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: N,N,N-Trimethyl-1-phenylmethanaminium bromide
B2980-25G B2980-250G
TCIAB2980-25GEA 28 EUR
TCIAB2980-25G TCIAB2980-250G
Benzyltrimethylammonium bromide ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Benzyltrimethylammonium bromide
Fórmula: C₁₀H₁₆BrN
Peso Molecular: 230.15 g/mol
Ponto de Fusão: 235
Número MDL : MFCD00011780
Número CAS: 5350-41-4
EINECS: 226-320-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e7a9af96c67582cac230fdc0b695be52c5587b0f&vid=e7a9af96c67582cac230fdc0b695be52c5587b0f&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %