Print…
Benzyltributylammonium bromide ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
B1217-25G B1217-500G
TCIAB1217-25GEA 26 EUR
TCIAB1217-25G TCIAB1217-500G
Benzyltributylammonium bromide ≥98.0% (por análise titulométrica)
Benzyltributylammonium bromide
Fórmula: C₁₉H₃₄BrN
Ponto de Fusão: 174,5…175 °C
Número MDL : MFCD00011848
Número CAS: 25316-59-0
EINECS: 246-819-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d3bcc75f53c2955eb06208314d3d37547c5748b6&vid=d3bcc75f53c2955eb06208314d3d37547c5748b6&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %