Print…
1-Fenil-2 tiureia ≥98.0% (por HPLC, azoto total)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: N-Phenylthiourea, 1-Phenylthiourea
P0237-25G P0237-500G
TCIAP0237-25GEA 43 EUR
TCIAP0237-25G TCIAP0237-500G
1-Fenil-2 tiureia ≥98.0% (por HPLC, azoto total)
1-Fenil-2 tiureia
Fórmula: C₇H₈N₂S
Ponto de ebulição: 295 - 297 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 84…85 °C
Densidade: 1,33 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00004933
Número CAS: 103-85-5
EINECS: 203-151-2
UN: 2811
ADR: 6.1,I
Merck Index: 14,07315
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=472d4a297d0f402658d0dbf8d877a950cc566a65&vid=472d4a297d0f402658d0dbf8d877a950cc566a65&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 150.0 to 155.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency