Print…
1,3-Dimethylurea ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: N,N'-Dimethylurea
D0289-25G D0289-500G
TCIAD0289-25GEA 16 EUR
TCIAD0289-25G TCIAD0289-500G
1,3-Dimethylurea ≥98.0% (por GC)
1,3-Dimethylurea
Fórmula: C₃H₈N₂O
Peso Molecular: 88.11 g/mol
Ponto de ebulição: 270°C
Ponto de Fusão: 96
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008286
Número CAS: 96-31-1
EINECS: 202-498-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=eecb01e113d8297ec5f4793ffa6963d2ccee1c53&vid=eecb01e113d8297ec5f4793ffa6963d2ccee1c53&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 102.0 to 108.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency