Print…
Benzyl isocyanate ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
I0426-25G I0426-5G
TCIAI0426-25GEA 164 EUR
TCIAI0426-25G TCIAI0426-5G
Benzyl isocyanate ≥99.0% (por GC)
Benzyl isocyanate
Fórmula: C₈H₇NO
Peso Molecular: 133.15 g/mol
Ponto de ebulição: 118°C
Ponto de Inflamação: 45°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00009701
Número CAS: 3173-56-6
EINECS: 221-640-9
UN: 2478
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=72196b89d9d720b91356238e6c3adac3a1dda33d&vid=72196b89d9d720b91356238e6c3adac3a1dda33d&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %