Print…
Vinyltrimethylsilane ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Trimethyl(vinyl)silane
V0067-100ML V0067-25ML
TCIAV0067-100MLEA 239 EUR
TCIAV0067-100ML TCIAV0067-25ML
Vinyltrimethylsilane ≥97.0% (por GC)
Vinyltrimethylsilane
Fórmula: C₅H₁₂Si
Peso Molecular: 100.24 g/mol
Ponto de ebulição: 56°C
Ponto de Inflamação: –24°C
Número MDL : MFCD00008606
Número CAS: 754-05-2
EINECS: 212-042-9
UN: 1993
ADR: 3 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=987618ad45b6bd7d71c074ca9ab68d4c7244d7db&vid=987618ad45b6bd7d71c074ca9ab68d4c7244d7db&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %