Print…
Trietilortoformiato ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
O0066-25ML O0066-500ML
TCIAO0066-25MLEA 16 EUR
TCIAO0066-25ML TCIAO0066-500ML
Trietilortoformiato ≥98.0% (por GC)
Trietilortoformiato
Fórmula: C₇H₁₆O₃
Ponto de ebulição: 145°C
Ponto de Fusão: –61 °C
Densidade: 0,8964 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 35°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009230
Número CAS: 122-51-0
EINECS: 204-550-4
UN: 2524
ADR: 3,III
Merck Index: 14,06884
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ac7722e46307866baa4a3c7268335d9e4d526551&vid=ac7722e46307866baa4a3c7268335d9e4d526551&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Purity (GC) min. 98.0 %
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Water max. 0.1 %