Print…
Benzoylacetonitrile ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 3-Phenyl-3-oxopropanenitrile, 3-Oxo-3-phenylpropanenitrile
B0098-25G B0098-5G
TCIAB0098-25GEA 73 EUR
TCIAB0098-25G TCIAB0098-5G
Benzoylacetonitrile ≥98.0% (por GC)
Benzoylacetonitrile
Fórmula: (C₆H₅)C(O)CH₂CN
Ponto de ebulição: 160°C
Ponto de Fusão: 83,5 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00001942
Número CAS: 614-16-4
EINECS: 210-369-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1dc52444bbc4b25f11f30f5d96c253b8d5e87bb2&vid=1dc52444bbc4b25f11f30f5d96c253b8d5e87bb2&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 80.0 to 83.0 deg-C