Print…
(Chloromethyl)trimethylsilane ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
C0862-25ML C0862-250ML C0862-100ML
TCIAC0862-25MLEA 32 EUR
TCIAC0862-25ML TCIAC0862-250ML TCIAC0862-100ML
(Chloromethyl)trimethylsilane ≥98.0% (por GC)
(Chloromethyl)trimethylsilane
Fórmula: ClH₂CSi(CH₃)₃
Peso Molecular: 122.67 g/mol
Ponto de ebulição: 98
Ponto de Inflamação: –2°C
Número MDL : MFCD00000878
Número CAS: 2344-80-1
EINECS: 219-058-5
UN: 2924
ADR: 3 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ea4fc314831c53b50d88e5cee5778dd531b2b817&vid=ea4fc314831c53b50d88e5cee5778dd531b2b817&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %