Trityl bromide ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
|
Perigo
|
Sinônimos:
Bromotriphenylmethane, Triphenylbromomethane, Triphenylmethyl bromide
T0512-100G
T0512-25G
TCIAT0512-100GEA
239
EUR
TCIAT0512-100G
TCIAT0512-25G
Trityl bromide ≥98.0% (por análise titulométrica)
Trityl bromide
Fórmula:
(C₆H₅)₃CBr Peso Molecular: 323.23 g/mol Ponto de ebulição: 230 |
Número MDL :
MFCD00000120 Número CAS: 596-43-0 EINECS: 209-884-4 UN: 3261 ADR: 8 III |
|
Appearance | White to Yellow to Orange powder to crystal |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 153.0 to 157.0 deg-C |
Solubility in hot Acetic acid | almost transparency |